Merck
ANV00244
Sigma-Aldrich
6-Bromo-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H4BrN3
CAS号:
分子量:
198.02
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
形狀
solid
SMILES 字串
Brc1cnc2[nH]cnc2c1
InChI
1S/C6H4BrN3/c7-4-1-5-6(8-2-4)10-3-9-5/h1-3H,(H,8,9,10)
InChI 密鑰
XPHWCAKVRKUXLK-UHFFFAOYSA-N