Merck
ALD00350
Sigma-Aldrich
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-2-methoxy-L-phenylalanine
95% (HPLC)
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$340.00
$340.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$340.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C25H23NO5
分子量:
417.45
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$340.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
95% (HPLC)
表单
solid
反应适用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
171-176 °C
应用
peptide synthesis
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OC([C@@H](NC(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)=O)CC4=CC=CC=C4OC)=O
InChI
1S/C25H23NO5/c1-30-23-13-7-2-8-16(23)14-22(24(27)28)26-25(29)31-15-21-19-11-5-3-9-17(19)18-10-4-6-12-20(18)21/h2-13,21-22H,14-15H2,1H3,(H,26,29)(H,27,28)/t22-/m0/s1
InChI key
CBCSNZJHURMDMO-QFIPXVFZSA-N
应用
Unnatrual amino acid was derived from a C-H Activation methodology developed by Jin-Quan Yu and coworkers. The Pd-mediated C-C bond formation can be made in tandem with 2-Methylpyridine (Aldrich 109835).
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)