Merck
ALD00086
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzenesulfonyl fluoride
95% (GC)
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 G
$752.00
$752.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 G
$752.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H4BrFO2S
分子量:
239.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
$752.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
品質等級
化驗
95% (GC)
形狀
solid
反應適用性
reaction type: click chemistry
mp
45-50 °C
SMILES 字串
FS(C1=CC=CC=C1Br)(=O)=O
InChI
1S/C6H4BrFO2S/c7-5-3-1-2-4-6(5)11(8,9)10/h1-4H
InChI 密鑰
CVLBPNVZAWKPFN-UHFFFAOYSA-N
應用
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids.
This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)