Merck
ALD00024
Sigma-Aldrich
2-(2-丙-1-基氧基)乙烷磺酰氟
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H7FO3S
分子量:
166.17
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
96%
形狀
liquid
反應適用性
reaction type: click chemistry
折射率
n20/D 1.435
密度
1.290 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
O=S(CCOCC#C)(F)=O
InChI
1S/C5H7FO3S/c1-2-3-9-4-5-10(6,7)8/h1H,3-5H2
InChI 密鑰
HVQHLNVMEKMUEA-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3