Merck
761621
Sigma-Aldrich
Fluor 488-炔烃
95% (HPLC)
别名:
罗丹明110-PEG4-炔烃
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 MG
$141.00
5 MG
$545.00
$141.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 MG
$141.00
5 MG
$545.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C32H33N3O8
分子量:
587.62
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.22
$141.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
95% (HPLC)
表单
solid
反应适用性
reaction type: click chemistry
储存温度
−20°C
应用
罗丹明 110 偶联的末端炔烃。在铜催化的叠氮化物-炔烃环加成后,可通过荧光光谱法检测或标记含叠氮化物的分子或生物分子。
光谱特性: 吸收/发射 = 501/525
Fluor 488-Alkyne Spectrum
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
商品
Click chemistry is an approach to the synthesis of drug-like molecules that can accelerate the drug discovery process by using a few practical and reliable reactions.
相关内容
Click Chemistry a newer approach to the synthesis of drug-like molecules that can accelerate the drug discovery process by utilizing a few practical and reliable reactions.