Merck
A9028
Sigma-Aldrich
3-吗啉丙胺
Liquid
别名:
4-(3-氨丙基)吗啉
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 ML
$88.40
500 ML
$339.00
$88.40
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 ML
$88.40
500 ML
$339.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H16N2O
CAS号:
分子量:
144.21
Beilstein:
105104
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$88.40
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
liquid
折射率
n20/D 1.4761 (lit.)
沸点
224 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
密度
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
NCCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H16N2O/c8-2-1-3-9-4-6-10-7-5-9/h1-8H2
InChI key
UIKUBYKUYUSRSM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
闪点(°F)
210.0 °F - closed cup
闪点(°C)
98.9 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)