Merck
A70003
Sigma-Aldrich
4-硝基-1-萘胺
97%
别名:
1-氨基-4-硝基萘
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$387.00
$387.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$387.00
About This Item
线性分子式:
H2NC10H6NO2
CAS号:
分子量:
188.18
Beilstein:
2211897
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$387.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
97%
表单
powder
mp
190-193 °C (lit.)
SMILES字符串
Nc1ccc([N+]([O-])=O)c2ccccc12
InChI
1S/C10H8N2O2/c11-9-5-6-10(12(13)14)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H,11H2
InChI key
BVPJPRYNQHAOPQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Jo-Ann Osei-Twum et al.
Drug development and industrial pharmacy, 41(7), 1130-1136 (2014-06-26)
Amphotericin B (AmB) is a highly efficacious therapeutic for invasive fungal infections and protozoal diseases. Increasing prevalence of these conditions warrants the development of an oral AmB formulation. Efflux transporters, such as the ABCB1 gene product P-glycoprotein, affect the oral