Merck
A5898
Sigma-Aldrich
4-氨基苄基膦酸
≥95%
别名:
(4-Aminobenzyl)phosphonic acid, P-[(4-Aminophenyl)methyl]phosphonic acid, [(4-Aminophenyl)methyl]phosphonic acid, p-Aminobenzylphosphonic acid
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
250 MG
$129.00
1 G
$485.00
$129.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
250 MG
$129.00
1 G
$485.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H10NO3P
CAS号:
分子量:
187.13
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$129.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
≥95%
表单
powder
储存温度
−20°C
SMILES字符串
Nc1ccc(CP(O)(O)=O)cc1
InChI
1S/C7H10NO3P/c8-7-3-1-6(2-4-7)5-12(9,10)11/h1-4H,5,8H2,(H2,9,10,11)
InChI key
NEKHKXMBGWNTOO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)