Merck
A56450
Sigma-Aldrich
1-氨基高哌啶
95%
别名:
N-氨基环己亚胺
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$256.00
$256.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$256.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H14N2
CAS号:
分子量:
114.19
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$256.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
95%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.485 (lit.)
沸点
165 °C (lit.)
密度
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
NN1CCCCCC1
InChI
1S/C6H14N2/c7-8-5-3-1-2-4-6-8/h1-7H2
InChI key
UGBKOURNNQREPE-UHFFFAOYSA-N
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
132.8 °F - closed cup
闪点(°C)
56 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Battistina Asproni et al.
Chemical biology & drug design, 91(1), 181-193 (2017-07-05)
Novel 1,4-dihydropyrazolo[3,4-a]pyrrolizine-, 4,5-dihydro-1H-pyrazolo[4,3-g]indolizine- and 1,4,5,6-tetrahydropyrazolo[3,4-c]pyrrolo[1,2-a]azepine-3-carboxamide-based compounds were designed and synthesized for cannabinoid CB