Merck
A14804
Sigma-Aldrich
3-乙酰基-2,4-二甲基吡咯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H11NO
CAS号:
分子量:
137.18
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
136-139 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)c1c(C)c[nH]c1C
InChI
1S/C8H11NO/c1-5-4-9-6(2)8(5)7(3)10/h4,9H,1-3H3
InChI 密鑰
VGZCKCJMYREIKA-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3