Merck
96885
Sigma-Aldrich
Z-Lys(Z)-OSu
≥95.0% (HPLC)
别名:
Nα,Nε-二-Z-L-赖氨酸羟基琥珀酰亚胺酯
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$265.00
$265.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$265.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H29N3O8
CAS号:
分子量:
511.52
Beilstein:
1559792
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$265.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
≥95.0% (HPLC)
表单
powder
反应适用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
应用
peptide synthesis
储存温度
−20°C
SMILES字符串
O=C(NCCCC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)ON2C(=O)CCC2=O)OCc3ccccc3
InChI
1S/C26H29N3O8/c30-22-14-15-23(31)29(22)37-24(32)21(28-26(34)36-18-20-11-5-2-6-12-20)13-7-8-16-27-25(33)35-17-19-9-3-1-4-10-19/h1-6,9-12,21H,7-8,13-18H2,(H,27,33)(H,28,34)/t21-/m0/s1
InChI key
LHOAUCZIIQFZMI-NRFANRHFSA-N
相关产品
产品编号
说明
价格
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)