Merck
96414
Sigma-Aldrich
Z-Dap(Fmoc)-OH
≥98.0% (HPLC)
别名:
Nα-苄氧羰基-Nβ-芴甲氧羰基-L-2,3-二氨基丙酸, Z-3-(Fmoc-氨基)-L-丙氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H24N2O6
分子量:
460.48
Beilstein:
6356947
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
方案
≥98.0% (HPLC)
表单
powder
应用
peptide synthesis
官能团
Fmoc
SMILES字符串
OC(=O)[C@H](CNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)NC(=O)OCc4ccccc4
InChI
1S/C26H24N2O6/c29-24(30)23(28-26(32)33-15-17-8-2-1-3-9-17)14-27-25(31)34-16-22-20-12-6-4-10-18(20)19-11-5-7-13-21(19)22/h1-13,22-23H,14-16H2,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,30)/t23-/m0/s1
InChI key
MVKNXKRRMCSKJJ-QHCPKHFHSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)