Merck
95732
Sigma-Aldrich
Z-Dap(Boc)-OH
≥99.0% (TLC)
别名:
Nα-Z-Nβ-Boc-L-2,3-二氨基丙酸, Z-3-(Boc-氨基)-L-丙氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H22N2O6
CAS号:
分子量:
338.36
Beilstein:
3629152
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥99.0% (TLC)
表单
powder
旋光性
[α]20/D −12.0±1°, c = 1% in methanol
反应适用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)NC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C16H22N2O6/c1-16(2,3)24-14(21)17-9-12(13(19)20)18-15(22)23-10-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,17,21)(H,18,22)(H,19,20)/t12-/m0/s1
InChI key
WJKGPJRAGHSOLM-LBPRGKRZSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)