Merck
93786
Sigma-Aldrich
(R)-2-氨基辛烷
≥98.0% (GC)
别名:
(R)-2-辛胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)5CH(NH2)CH3
CAS号:
分子量:
129.24
Beilstein:
1719320
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
光學純度
enantiomeric ratio: >99.0:1.0 (GC)
SMILES 字串
CCCCCC[C@@H](C)N
InChI
1S/C8H19N/c1-3-4-5-6-7-8(2)9/h8H,3-7,9H2,1-2H3/t8-/m1/s1
InChI 密鑰
HBXNJMZWGSCKPW-MRVPVSSYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
123.8 °F
閃點(°C)
51 °C
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter