Merck
93093
Sigma-Aldrich
三苯基膦,聚合物键合
100-200 mesh, extent of labeling: ~3 mmol/g triphenylphosphine loading
别名:
二苯基膦-聚苯乙烯, 聚苯乙烯交联二乙烯基苯,二苯基磷化, 苯乙烯-二乙烯基苯共聚物,二苯基磷化
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
-C6H4P(C6H5)2
CAS号:
分子量:
262.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
品質等級
反應適用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: ligand
標籤範圍
~3 mmol/g triphenylphosphine loading
基質
crosslinked with 2% DVB
粒徑
100-200 mesh
官能基
phosphine oxide
SMILES 字串
c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChI 密鑰
RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
聚合物结合三苯基膦是一种固相支撑试剂 ,可作为三苯基膦在光延反应中的更好替代品。
也可用于:
  • 在碘和咪唑存在下,烷基膦酸与伯醇的酯化反应。
  • 催化 3-[3-(1,3-二氧杂环戊烷-2-基)-1-羟丙基] 吡啶转化为 3-[1-溴-3-(1,3-二氧杂环戊烷-2-基)丙基] 吡啶。
  • 将 ( Z )-硝基烯烃异构化为 ( E )-异构体。
  • 来制备在 Wittig 反应中有用的聚合物结合的叶立德。
  • 将醇或羧酸转化为相应的氯化物。
  • 与四氯化碳联合用于偶联 N -烷氧羰基 α-氨基酸与伯胺生成相应的酰胺。
其他說明
聚合物键合型三苯基膦用于制备聚合物键合型产物,这些产物常用于 Wittig 反应;反应结束时除去聚合物将除去所有的氧化膦。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
访问文档库
Synthesis of nornicotine, nicotine and other functionalised derivatives using solid-supported reagents and scavengers.
Baxendale I R, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2, 143-154 (2002)
The Use of Polymer-Bound Triphenylphosphine in the Stereochemical Inversion of Secondary Alcohols.
White J M, et al.
Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening, 3(2), 103-106 (2000)
The use of polymer-bound triphenylphosphine and carbon tetrachloride for condensation of N-alkoxycarbonyl α-amino acids and primary amines.
Landi Jr J J and Brinkman H R
Synthesis, 1992(11), 1093-1095 (1992)
Synthesis of (E)-nitro olefins by isomerisation of (Z)-nitro olefins with polymer-supported triphenylphosphine.
Stanetty P and Kremslehner M
Tetrahedron Letters, 39(8), 811-812 (1998)
M. Bernard et al.
The Journal of Organic Chemistry, 48, 3164-3164 (1983)