Merck
929980
Sigma-Aldrich
Dehydroepiandrosterone-2,3,4-13C3
≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
别名:
(3β)-3-Hydroxyandrost-5-en-17-one-2,3,4-13C3 , DHEA 2,3,4-13C3
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 MG
$1,820.00
$1,820.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
选择尺寸
变更视图
1 MG
$1,820.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C3C16H28O2
分子量:
291.40
MDL编号:
UNSPSC代码:
12142200
NACRES:
NA.13
$1,820.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
同位素纯度
≥98 atom % 13C
质量水平
方案
≥95% (CP)
质量偏移
M+3
SMILES字符串
O[13C@H]([13CH2]1)[13CH2]C[C@@]2(C)C1=CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CCC4=O
InChI key
FMGSKLZLMKYGDP-UXANGDFNSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Health hazard
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Repr. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)