Merck
927090
Sigma-Aldrich
Ni(COD)(CPDO-(OMe)Ph)
≥95%
别名:
(1,5-cyclooctadiene)(2,3,4,5-tetrakis(4-methoxyphenyl)cyclopenta-2,4-dien-1-one)nickel(0)
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 MG
$284.00
500 MG
$893.00
$284.00
预计发货时间2025年3月21日详情
选择尺寸
变更视图
100 MG
$284.00
500 MG
$893.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C41H40NiO5
分子量:
671.45
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.21
$284.00
预计发货时间2025年3月21日详情
品質等級
化驗
≥95%
形狀
powder or chunks
反應適用性
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
儲存溫度
2-8°C
相关类别
應用
Ni(COD)(CPDO-(OMe)Ph) is a bench-stable 18-electron nickel–olefin complex that can be used for a variety of reactions.
Reference
Structurally Diverse Bench-Stable Nickel(0) Pre-Catalysts: A Practical Toolkit for In Situ Ligation Protocols
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
相关内容
Engle lab pioneers efficient catalytic methods, leveraging substrate directivity for streamlined organic synthesis and selective product formation.