Merck
925276
Sigma-Aldrich
11β-Hydroxytestosterone-(9,11,12,12-d4)
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 MG
$269.00
$269.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
选择尺寸
变更视图
1 MG
$269.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19D4H24O3
分子量:
308.45
UNSPSC代码:
12352211
NACRES:
NA.13
$269.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
同位素纯度
≥98 atom % D
质量水平
方案
≥95% (CP)
质量偏移
M+4
SMILES字符串
O[C@H]1CCC2C3CCC4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([2H])[C@](O)([2H])C([2H])([2H])[C@@]21C)=O
InChI
1S/C19H28O3/c1-18-8-7-12(20)9-11(18)3-4-13-14-5-6-16(22)19(14,2)10-15(21)17(13)18/h9,13-17,21-22H,3-8,10H2,1-2H3/t13?,14?,15-,16-,17+,18-,19-/m0/s1/i10D2,15D,17D
InChI key
YQDZGFAYWGWSJK-NNPQYBSZSA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Repr. 1B
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)