Merck
924407
Sigma-Aldrich
1H,1H,2H,2H-Tridecafluorooctane-1-sulphonic acid
别名:
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluoro-1-octanesulfonic acid, 1H,1H′,2H,2H′-Perfluorooctane sulfonic acid, 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-octanesulfonic acid, 6:2 Fluorotelomer sulfonic acid
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 MG
$214.00
$214.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 MG
$214.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H5F13O3S
CAS号:
分子量:
428.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
NACRES:
NA.22
$214.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
储存温度
2-8°C
质量水平
SMILES字符串
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC[S](=O)(=O)O
InChI
1S/C8H5F13O3S/c9-3(10,1-2-25(22,23)24)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21/h1-2H2,(H,22,23,24)
InChI key
VIONGDJUYAYOPU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)