Merck
919616
Sigma-Aldrich
[Pd(IPr#)(cin)Cl]
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 MG
$259.00
500 MG
$784.00
$259.00
预计发货时间2025年5月13日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 MG
$259.00
500 MG
$784.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C102H81ClN2Pd
分子量:
1476.62
UNSPSC代码:
12352103
NACRES:
NA.22
$259.00
预计发货时间2025年5月13日详情
获取大包装报价
表单
powder
质量水平
反应适用性
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
应用
[Pd(IPr#)(cin)Cl] is a Pd-catalyst that can be used in a broad range of reactions, including cross-coupling, C-H functionalization, electrophilic additions.
相关产品
产品编号
说明
价格
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)