Merck
91692
Sigma-Aldrich
2,2,2-三氟乙胺
≥98.0% (GC)
别名:
2-氨基-1,1,1-三氟乙烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3CH2NH2
CAS号:
分子量:
99.06
Beilstein:
1733204
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
~7.6 psi ( 20 °C)
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.301 (lit.)
bp
36-37 °C (lit.)
密度
1.262 g/mL at 20 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
NCC(F)(F)F
InChI
1S/C2H4F3N/c3-2(4,5)1-6/h1,6H2
InChI 密鑰
KIPSRYDSZQRPEA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
用于直接制备磺酸酯化反应所用的 2,2,2-三氟重氮乙烷
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
3.2 °F - closed cup
閃點(°C)
-16 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles
访问文档库
C.O. Meese
Synthesis, 1041-1041 (1984)