Merck
909068
Sigma-Aldrich
Tritolylamine diacrylate
>98%
别名:
4,4′-di(acrylyloxypropyl)-4″-methyl-triphenylamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C31H33NO4
分子量:
483.60
UNSPSC代码:
12352116
NACRES:
NA.23
价格与库存信息目前不能提供
方案
>98% (HPLC)
>98%
表单
viscous liquid
包含
150-400 ppm MEHQ as stabilizer
颜色
yellow to brown
储存温度
2-8°C
应用
Tritolylamine diacrylate is a polymerizable charge transport molecule. It can be used for long-life photoconductor coatings in laser printers.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)