Merck
908282
Sigma-Aldrich
5′-S-Methyl-13C-5′-thioadenosine-1′,2′,3′,4′,5′,-13C5
≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C6C5H15N5O3S
分子量:
303.29
分類程式碼代碼:
41116105
同位素純度
≥98 atom % 13C
品質等級
化驗
≥95% (CP)
形狀
solid
技術
mass spectrometry (MS): suitable
質量偏移
M+6
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[13CH3]S[13CH2][13C@@H]1[13C@@H](O)[13C@@H](O)[13C@H](N2C=NC3=C(N)N=CN=C32)O1
相关类别
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)