Merck
908215
Sigma-Aldrich
γ-Muricholic acid-2,2,3,4,4-d5
≥99 atom % D, ≥98% (CP)
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 MG
$449.00
$449.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
选择尺寸
变更视图
1 MG
$449.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H35D5O5
分子量:
413.60
分類程式碼代碼:
12352106
NACRES:
NA.12
$449.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
同位素純度
≥99 atom % D
品質等級
化驗
≥98% (CP)
形狀
solid
技術
mass spectrometry (MS): suitable
質量偏移
M+5
SMILES 字串
C[C@H](CCC(O)=O)C1CCC2C3C([C@](CC([2H])([2H])[C@](O)([2H])C4([2H])[2H])(C)C4[C@@H](O)[C@H]3O)CC[C@@]21C
InChI
1S/C24H40O5/c1-13(4-7-19(26)27)15-5-6-16-20-17(9-11-23(15,16)2)24(3)10-8-14(25)12-18(24)21(28)22(20)29/h13-18,20-22,25,28-29H,4-12H2,1-3H3,(H,26,27)/t13-,14-,15?,16?,17?,18?,20?,21-,22+,23-,24-/m1/s1/i8D2,12D2,14D
InChI 密鑰
DKPMWHFRUGMUKF-ZJWOWULRSA-N
相关类别
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)