907227
别名:
PEG水凝胶, 聚乙二醇二丙烯酸酯, 聚乙二醇双丙烯酸酯
907227-1G
$278.00
国内现货,预计发货时间2025年4月17日详情
1 of 10
Sigma-Aldrich
455008
聚(乙二醇)二丙烯酸酯
437441
701963
475629
729094
729086
410896
2-羟基-4′-(2-羟乙氧基)-2-甲基苯丙酮
440744
聚已酸内酯
767549
929751
聚(乙二醇)二丙烯酸酯, average Mn 4,000, contains MEHQ as inhibitor
Ω-end acrylateα-end acrylate
powder
average Mn 4,000 (by NMR)average Mn 4,000
MEHQ as inhibitor<200 ppm MEHQ as inhibitor
reagent type: cross-linking reagentreaction type: Polymerization Reactions
white to off-white
shape: linearfunctionality: homobifunctional
−20°C
O(CCOC(=O)C=C)C(=O)C=C
1S/C8H10O4/c1-3-7(9)11-5-6-12-8(10)4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
KUDUQBURMYMBIJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Biomedical Materials
Polyethylene Glycol (PEGs and PEOs)
Danger
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?
如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 8
JKA5022
Acrylate-PEG3500-NHS
JKA5021
Acrylate-PEG2K-NHS
900622
明胶甲基丙烯酰基
409510
聚乙二醇二甲基丙烯酸酯
900889
苯基-2,4,6-三甲基苯甲酰基次膦酸锂
437468