Merck
904333
Sigma-Aldrich
Glycoursodeoxycholic-2,2,4,4-d4 acid solution
100 μg/mL in methanol, ≥98 atom % D, ≥97% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26D4H39NO5
分子量:
453.65
分類程式碼代碼:
12352106
NACRES:
NA.24
同位素純度
≥98 atom % D
品質等級
化驗
≥97% (CP)
形狀
solution
濃度
100 μg/mL in methanol
技術
mass spectrometry (MS): suitable
質量偏移
M+4
SMILES 字串
O[C@@H](C1)C(C2[C@]([C@@H]([C@H](C)CCC(NCC(O)=O)=O)CC2)(C)CC3)C3[C@]4(C)[C@@]1([H])C([2H])([2H])[C@H](O)C([2H])([2H])C4
InChI
1S/C26H43NO5/c1-15(4-7-22(30)27-14-23(31)32)18-5-6-19-24-20(9-11-26(18,19)3)25(2)10-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29/h15-21,24,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32)/t15-,16+,17-,18-,19?,20?,21+,24?,25+,26-/m1/s1/i8D2,12D2
InChI 密鑰
GHCZAUBVMUEKKP-IAJLHXEISA-N
相关类别
包裝
1 mL in ampule
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F
閃點(°C)
9.7 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)