Merck
904317
Sigma-Aldrich
Lithocholic-2,2,4,4-d4 acid solution
100 μg/mL in methanol, ≥98 atom % D, ≥98% (CP)
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 ML
$380.00
$380.00
预计发货时间2025年5月15日详情
索取更多信息
选择尺寸
变更视图
1 ML
$380.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24D4H36O3
分子量:
380.60
UNSPSC代码:
12352106
NACRES:
NA.24
$380.00
预计发货时间2025年5月15日详情
索取更多信息
同位素纯度
≥98 atom % D
质量水平
方案
≥98% (CP)
表单
solution
浓度
100 μg/mL in methanol
技术
mass spectrometry (MS): suitable
质量偏移
M+4
SMILES字符串
O=C(O)CC[C@H]([C@@H](CC1)[C@](CC2)(C)C1C(CC3)C2[C@]4(C)[C@@]3([H])C([2H])([2H])[C@H](O)C([2H])([2H])C4)C
InChI
1S/C24H40O3/c1-15(4-9-22(26)27)19-7-8-20-18-6-5-16-14-17(25)10-12-23(16,2)21(18)11-13-24(19,20)3/h15-21,25H,4-14H2,1-3H3,(H,26,27)/t15-,16-,17-,18?,19-,20?,21?,23+,24-/m1/s1/i10D2,14D2
InChI key
SMEROWZSTRWXGI-DQTGFMBMSA-N
相关类别
包装
1 mL in ampule
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
49.5 °F
闪点(°C)
9.7 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)