Merck
903892
Sigma-Aldrich
Glycodeoxycholic-2,2,4,4-d4 acid 3-sulfate disodium salt
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 MG
$636.00
$636.00
预计发货时间2025年5月26日详情
索取更多信息
选择尺寸
变更视图
1 MG
$636.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26D4H37NO8SNa2
分子量:
577.67
UNSPSC代码:
12352106
NACRES:
NA.24
$636.00
预计发货时间2025年5月26日详情
索取更多信息
同位素纯度
≥98 atom % D
质量水平
方案
≥98% (CP)
表单
powder
技术
mass spectrometry (MS): suitable
质量偏移
M+4
储存温度
−20°C
SMILES字符串
O=C(NCC(O[Na])=O)CC[C@H]([C@@H](CC1)[C@]([C@@H](O)C2)(C)C1C(CC3)C2[C@]4(C)[C@@]3([H])C([2H])([2H])[C@H](OS(=O)(O[Na])=O)C([2H])([2H])C4)C
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)