Merck
903019
Sigma-Aldrich
[4,4′-Dimethyl-2,2′-bipyridine]nickel(II) dichloride hydrate
≥95%
别名:
(4,4′-dmbpy)NiCl2
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
500 MG
$161.00
$161.00
预计发货时间2025年5月30日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
500 MG
$161.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H12Cl2N2Ni · xH2O
分子量:
313.84 (anhydrous basis)
UNSPSC代码:
12352101
NACRES:
NA.22
$161.00
预计发货时间2025年5月30日详情
获取大包装报价
方案
≥95%
表单
powder or crystals
反应适用性
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
应用
Ni-catalyst for cross-couplings of alpha-carbonyl pyridinium salts.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.