Merck
901443
Sigma-Aldrich
三甲基膦 溶液
0.9 M in 2-methyltetrahydrofuran
别名:
PMe 3, 三甲基磷
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 ML
$193.00
$193.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 ML
$193.00
About This Item
线性分子式:
(CH3)3P
CAS号:
分子量:
76.08
Beilstein:
969138
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352128
NACRES:
NA.22
$193.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
liquid
质量水平
反应适用性
reagent type: ligand
reaction type: Mitsunobu Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Wittig Reaction
浓度
0.9 M in 2-methyltetrahydrofuran
密度
0.838 g/mL
官能团
phosphine
SMILES字符串
CP(C)C
InChI
1S/C3H9P/c1-4(2)3/h1-3H3
InChI key
YWWDBCBWQNCYNR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Trimethylphosphine is an electron-rich phosphine ligand used in the Mitsunobu reaction. It participates in the transformation of azides into carbamates, aziridines from azidoalcohols, iminophosphoranes and aza-Wittig reaction. This product is offered as a solution in 2-methyltetrahydrofuran for more convenient handling.
相关产品
产品编号
说明
价格
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
5.0 °F
闪点(°C)
-15 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)