Merck
901155
Sigma-Aldrich
17-Azido-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecan-1-amine
别名:
2-[2-[2-[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanamine
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$660.00
$660.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$660.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H26N4O5
分子量:
306.36
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
NACRES:
NA.22
$660.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
liquid
质量水平
反应适用性
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
折射率
n/D 1.473
密度
1.10 g/mL
官能团
amine
azide
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
NCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C12H26N4O5/c13-1-3-17-5-7-19-9-11-21-12-10-20-8-6-18-4-2-15-16-14/h1-13H2
InChI key
SVPBRIZYFJFLOL-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
230.0 °F
闪点(°C)
110 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)