主要文件
901092
Sigma-Aldrich
用于旋涂和狭缝挤压式涂布的铝掺杂氧化锌墨水
别名:
AZO分散液, AZO墨水, Helios′墨水H-DZ41006半导体墨水, 铝掺杂氧化锌墨水
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 ML
$424.00
$424.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 ML
$424.00
About This Item
线性分子式:
ZnO
UNSPSC代码:
12352311
NACRES:
NA.23
$424.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
描述
Conductivity: 10-3-10-4 S/cm
Work function: 3.6 ± 0.1 eV
质量水平
表单
liquid (dispersion)
薄层电阻
10-20 Ω/sq (in combination with silver nanowires)
颜色
slightly yellow to clear
表面张力
23 mN/m±5 mN/m
粘度
<4 mPa.s(20 °C)
容量
≥0.9 % loading (Nanoparticles loading)
一般描述
为印刷电子设备开发的Helios'Ink H-DZ41006半导体墨水特别适用于OPV和PV。
这种墨水在旋涂和狭缝挤压式涂布方面具有很好的性能,并且兼容各种柔性基质(Kapton,®PET,PET/ITO等),但也兼容玻璃/ITO。
Helios'Ink H-DZ41006半导体油墨能够降低TCE的粗糙度,并且对电导率和透明度无负面影响,从而显著改善了设备性能。同时,还增加了设备的使用寿命。
Helios'Ink H-DZ41006的使用为ETL层提供了高性能。 此外,与标准ETL相比,即使是更大厚度也不保留PCE。
特点和优势
产品优势:
  • 在大气条件下(温度和压力)易于沉积。
  • 良好的光学性能(可见光透射率>90%)。
  • 非CMR墨水。
  • 与ITO层和Ag NWs层兼容。
  • 与大多数柔性基质兼容。
  • 较低的干燥温度,可以在柔性基质上印刷。
制备说明
一般处理指南:
可以在超声波浴中均质处理5分钟,除去所有聚集物。
干燥条件:烘箱,红外烘箱,真空烘箱。
清洁溶液:乙醇/丙酮。
法律信息
Genes′Ink的产品。
Kapton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
58.1 °F
闪点(°C)
14.5 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Professors Tokito and Takeda share design principles and optimization protocols for organic electronic devices, focusing on flexibility and low cost.