主要文件
901091
Sigma-Aldrich
喷墨打印用氧化锌墨水
greener alternative
别名:
Helios′墨水H-SZ01034半导体墨水, ZnO 油墨, ZnO 纳米颗粒油墨, 氧化锌分散液, 氧化锌混悬液
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 ML
$392.00
$392.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 ML
$392.00
About This Item
线性分子式:
ZnO
UNSPSC代码:
12352303
NACRES:
NA.23
$392.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
描述
Conductivity: 10-8-10-7 S/cm (before illumination) and 10-4-10-3 S/cm (under illumination with UV light)
Valence band: 7.9 ± 0.1 eV
Work function: 4.0 ± 0.1 eV
质量水平
表单
liquid (dispersion)
环保替代产品特性
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
颜色
slightly yellow to clear
表面张力
29 mN/m±5 mN/m
粘度
10.5 mPa.s±3.0 mPa.s(20 °C)
容量
≥0.9 % loading (Nanoparticles loading)
环保替代产品分类
一般描述
Helios的油墨H-SZ01034是为印刷电子产品而开发的一种半导电油墨,特别适合于OPV和PV。Helios的油墨H-SZ01034,一种半导电油墨,在按需滴(DOD)喷墨打印机、刮刀涂布和旋涂中显示出了出色的性能,并可与各种柔性基材(聚酰亚胺、PET、PET/ITO等)以及玻璃/ITO相兼容。
我们致力于为您带来更加绿色的替代产品,这些产品遵守一项或多项绿色化学12项原则。本品属于绿色替代产品的赋能型产品,符合“节能设计”原则。点击此处以获取更多信息。
特点和优势
产品优势:
  • 在大气条件下(温度和压力)易于沉积。
  • 良好的光学性能(可见光透射率>90%)。
  • 非CMR墨水。
  • 与ITO层和Ag NWs层兼容。
  • 与大多数柔性基质兼容。
  • 较低的干燥温度,可以在柔性基质上印刷。
  • 获得了带有低粗糙度(RMS = 3±1 nm)的薄层(20 nm)。
制备说明
一般处理指南:
  • 可以在超声波浴中均质处理5分钟,除去所有聚集物。
  • 在 0.45 μm PTFE 针头式过滤器上过滤,以避免任何喷嘴堵塞。
  • 干燥条件:烘箱,红外烘箱,真空烘箱。
  • 清洁溶液:乙醇/丙酮。
法律信息
Genes′Ink的产品。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system, Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
111.2 °F - closed cup
闪点(°C)
44 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
商品
Recent advancements in paper-based sensing platforms offer cost-effective clinical diagnostics with microfluidic channels and colorimetric or electrochemical detection zones.