Merck
901018
Sigma-Aldrich
Lithium-7Li sulfide
≥99 atom % 7Li, ≥99% (CP)
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$4,340.00
5 G
$12,610.00
$4,340.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 G
$4,340.00
5 G
$12,610.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
7Li2S
分子量:
46.10
UNSPSC代码:
12352302
NACRES:
NA.12
$4,340.00
请联系客服了解存货情况
同位素纯度
≥99 atom % 7Li
质量水平
方案
≥99% (CP)
表单
solid
质量偏移
depleted
SMILES字符串
[7Li][7Li].S
InChI
1S/2Li.H2S/h;;1H2/i2*1+0;
InChI key
BQMZCPKSFSMEGX-ONPSQTMSSA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Skull and crossbonesCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)