Merck
900824
Sigma-Aldrich
聚己内酯
viscosity 0.20 dL/g 
别名:
PCL, Purasorb PC 02, 聚[2-癸内酯]
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(C6H10O2)nCH3
CAS号:
UNSPSC代码:
12162002
NACRES:
NA.23
表单
chunks
杂质
≤0.5% Residual Water content (colormetric titration)
≤0.5% Residual monomer (GC)
≤100 ppm Tin (AAS)
固有粘度
0.20-0.26 dL/g
粘度
0.20 dL/g
储存温度
−20°C
InChI
1S/C6H10O2/c7-6-4-2-1-3-5-8-6/h1-5H2
InChI key
PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
聚己内酯(PCL)是一种可生物降解的半结晶聚酯,用于组织工程和药物递送研究应用。由于脂肪链长度的增加,聚己内酯的降解速度明显慢于其他常见的可生物降解聚合物,如聚乳酸。PCL具有低熔点(55-60 °C),使其成为热加工的理想选择,并增加了其在3D生物打印等新型应用中的使用。除了其良好的热性能外,PCL还具有在有机溶剂中的高溶解度,从而允许许多其他加工选择。该产品具有低残差水,单体和催化剂(锡)的特点,使其成为用于组织工程和3D生物打印研究的理想选择。
应用
该材料的研究应用包括:
  • 组织工程支架。
  • 3D生物打印。
  • 缓释等药物递送应用。
分析说明
外观:白色至浅棕褐色颗粒。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Professor Mitsuhiro Ebara provides insights on several types of smart nanofiber mesh systems that have been explored for different drug delivery purposes.