Merck
900683
Sigma-Aldrich
2-(3-(丁-3-炔-1-基)-3 H -二嗪-3-基)乙-1-胺
95%
别名:
探针构件, 氨基二嗪炔
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H11N3
分子量:
137.18
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
方案
95%
表单
liquid
储存温度
−20°C
SMILES字符串
NCCC1(N=N1)CCC#C
InChI key
FMCIBERQJQEYIZ-UHFFFAOYSA-N
应用
2-(3-(丁-3-炔-1-基)-3H-二嗪-3-基)乙-1-胺用于化学探针合成,该三功能结构单元包含光活化双吖丙啶、炔标记和胺合成手柄。当通过其胺连接基连接到配体或药效基团上时,该结构单元可以使紫外线诱导的生物靶标共价修饰,并可能通过炔标签应用于下游。单独使用或与其他多功能构建基块并行使用,可以发现适合您的化学生物学实验的最佳探针。
相关产品
产品编号
说明
价格
象形图
Flame
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Self-react. C
储存分类代码
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)