900625
别名:
二甘醇引发的聚己内酯, 聚己内酯氧基二亚乙基酯
900625-5G
$248.00
1 of 10
Sigma-Aldrich
189421
聚己內酯醇
189405
200387
聚己内酯三醇
900825
聚己内酯
440744
聚已酸内酯
440752
914509
Polycaprolactone diacrylate
704105
929611
PCL-PEG-PCL diacrylate
914495
solid
100
average Mn 10,000
Tm 57-62 °C (experimental)
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Biomedical Materials
Biomedical Polymers
Materials Science
Warning
Eye Irrit. 2
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?
如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 1
769762
Resomer® C 209, Poly(caprolactone)