主要文件
900490
Sigma-Aldrich
Gold nano-urchins
50 nm, NHS ester functionalized, conjugation kit
别名:
NHS-activated gold nanourchins, Au nanoparticles, Gold nanoparticles, Urchins
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12141717
NACRES:
NA.23
价格与库存信息目前不能提供
形狀
nanourchin
儲存期限
12 mo. at -20 °C (If stored unopened and as specified, are stable for at least 12 months)
儲存條件
protect from light
粒徑
50 nm
λmax
585 nm
官能基
NHS ester
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Product of CytoDiagnostics, Inc.
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Drs. Fernandes and Baptista discuss gold nanoparticles synthesis and diagnostics regulations, focusing on lateral flow assays.