Merck
89846
Sigma-Aldrich
(S)-Fmoc-γ,γ-联苯-β-高丙氨酸
≥98.0% (HPLC)
别名:
(S)-3-(Fmoc-氨基)-4,4-二苯基丁酸, Fmoc-γ,γ-二苯基-D-β-高丙氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C31H27NO4
分子量:
477.55
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
powder
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C31H27NO4/c33-29(34)19-28(30(21-11-3-1-4-12-21)22-13-5-2-6-14-22)32-31(35)36-20-27-25-17-9-7-15-23(25)24-16-8-10-18-26(24)27/h1-18,27-28,30H,19-20H2,(H,32,35)(H,33,34)/t28-/m0/s1
InChI 密鑰
GQRZIYGFRVKFSB-NDEPHWFRSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)