Merck
89660
Sigma-Aldrich
邻甲基苯腈
≥97.0% (GC)
别名:
2-甲基苯腈
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
250 ML
$176.00
$176.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
250 ML
$176.00
About This Item
线性分子式:
CH3C6H4CN
CAS号:
分子量:
117.15
Beilstein:
1857417
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$176.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
≥97.0% (GC)
表单
liquid
折射率
n20/D 1.5279 (lit.)
n20/D 1.528
沸点
205 °C (lit.)
mp
−13-−11 °C (lit.)
−13-−11 °C
密度
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
nitrile
SMILES字符串
Cc1ccccc1C#N
InChI
1S/C8H7N/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h2-5H,1H3
InChI key
NWPNXBQSRGKSJB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
179.6 °F - closed cup
闪点(°C)
82 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
José Arturo Ruiz-Santoyo et al.
The Journal of chemical physics, 144(4), 044303-044303 (2016-02-02)
Rotationally resolved fluorescence excitation spectra of the origin bands in the S1 ← S0 transition of 2-tolunitrile (2TN) and 3-tolunitrile (3TN) have been recorded in the collision-free environment of a molecular beam. Analyses of these data provide the rotational constants