Merck
88756
Sigma-Aldrich
(S)-1-[(RP)-2-(二叔丁基膦)二茂铁基]乙基双(2-甲基苯基)膦
97%
别名:
(1S)-1-[双(1,1-二甲基乙基)膦]-2-[(1S)-1-[双(2-甲基苯基)膦]乙基]二茂铁(符合 CAS 标准), Josiphos SL-J505-2
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C34H44FeP2
分子量:
570.51
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
crystals
光學純度
ee: ≥99%
SMILES 字串
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)P(c3ccccc3C)c4ccccc4C
InChI
1S/C29H39P2.C5H5.Fe/c1-21-15-10-12-18-25(21)30(26-19-13-11-16-22(26)2)23(3)24-17-14-20-27(24)31(28(4,5)6)29(7,8)9;1-2-4-5-3-1;/h10-20,23H,1-9H3;1-5H;/t23-;;/m0../s1
InChI 密鑰
DSZYQALCGVODLB-IFUPQEAVSA-N
一般說明
与 Solvias AG 联合销售
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)