Merck
88730
Sigma-Aldrich
(S)-1-{(RP)-2-[双(4-甲氧基-3,5-二甲基苯基)膦]二茂铁基}乙基二环己基膦
≥97%
别名:
(1S)-1-[双(4-甲氧基-3,5-二甲苯基)膦]-2-[(1S)-1-(二环己基膦)乙基]二茂铁(符合 CAS 标准), Josiphos SL-J007-2
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C42H56FeO2P2
分子量:
710.69
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
化驗
≥97%
形狀
solid
光學純度
ee: ≥99%
SMILES 字串
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.COc2c(C)cc(cc2C)P([C]3[CH][CH][CH][C]3[C@H](C)P(C4CCCCC4)C5CCCCC5)c6cc(C)c(OC)c(C)c6
InChI
1S/C37H51O2P2.C5H5.Fe/c1-25-21-32(22-26(2)36(25)38-6)41(33-23-27(3)37(39-7)28(4)24-33)35-20-14-19-34(35)29(5)40(30-15-10-8-11-16-30)31-17-12-9-13-18-31;1-2-4-5-3-1;/h14,19-24,29-31H,8-13,15-18H2,1-7H3;1-5H;/t29-;;/m0../s1
InChI 密鑰
QYTRSAIHSZHSTP-UJXPALLWSA-N
一般說明
与 Solvias AG 联合销售
包裝
无底玻璃瓶。内含物装在插入的融合锥内。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)