主要文件
805033
Sigma-Aldrich
碳纳米管,单壁式
carbon ≥80 %, diam. 1.2-2.0 nm, avg. no. of layers, 1
别名:
CNT, SWCNT, SWNT, Tuball, 单壁碳纳米管
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 G
$1,390.00
$1,390.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 G
$1,390.00
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
NACRES:
NA.23
$1,390.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
powder
质量水平
特点
avg. no. of layers 1
组成
carbon, ≥80%
长度
>5 μm , AFM
直径
1.2-2.0 nm
表面积
520 m2/g
平均直径
1.8 nm
SMILES字符串
[C]
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
应用
用作添加剂。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Single-Walled Carbon Nanotubes synthesized by the Super-Growth Method & their properties & applications, including dispersing SGCNTs, SGCNT-polymer composites & SGCNT-metal composites are discussed.
3D printing is a type of additive manufacturing that can be used to rapidly fabricate components with highly customizable geometries.
3D打印是一种增材制造,可用于快速制造具有高度可定制几何形状的部件。
氮化硼纳米管(BNNT)是碳纳米管(CNT)的结构类似物,而碳纳米管是高纵横比纳米管材料,其中碳原子被氮原子和硼原子交替取代。
查看所有结果