Merck
88574
Sigma-Aldrich
(S)-Fmoc-3,4-二氟-β-高苯丙氨酸
≥98.0%
别名:
Fmoc-(S)-3-氨基-4-(3,4-二氟苯基)丁酸, Fmoc-3,4-二氟-L-β-高苯丙氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C25H21F2NO4
分子量:
437.44
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.26
方案
≥98.0%
表单
crystals
应用
peptide synthesis
官能团
Fmoc
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OC(=O)C[C@H](Cc1ccc(F)c(F)c1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C25H21F2NO4/c26-22-10-9-15(12-23(22)27)11-16(13-24(29)30)28-25(31)32-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-10,12,16,21H,11,13-14H2,(H,28,31)(H,29,30)/t16-/m0/s1
InChI key
JMBTVCKRMLBMJH-INIZCTEOSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)