化驗
≥95% (NT)
形狀
crystals
雜質
≤1.0% water
mp
54-59 °C
負離子痕跡
bromide (Br-): ≤250 mg/kg
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.CCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36P.C7H8O3S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-16H2,1-4H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+1;/p-1
InChI 密鑰
FBYJOCBDWDVDOJ-UHFFFAOYSA-M
應用
室温下的离子液体
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3