Merck
86562
Sigma-Aldrich
β-L-呋喃核糖 1,2,3,5-四-O-乙酸酯
≥99.0%
别名:
1,2,3,5-四-O-乙酰基-β-L-呋喃核糖
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 G
$873.00
$873.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 G
$873.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H18O9
分子量:
318.28
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352201
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$873.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
≥99.0%
表单
crystals
旋光性
[α]20/D +12.5±0.5°, c = 2.4% in chloroform
mp
80-83 °C
SMILES字符串
CC(=O)OC[C@@H]1O[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C13H18O9/c1-6(14)18-5-10-11(19-7(2)15)12(20-8(3)16)13(22-10)21-9(4)17/h10-13H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12-,13-/m0/s1
InChI key
IHNHAHWGVLXCCI-CYDGBPFRSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)