产品线
TentaGel™
表单
solid
反应适用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
标记范围
~0.22 mmol/g protected amino acid loading
粒径
~90 μm
应用
peptide synthesis
官能团
Fmoc
储存温度
2-8°C
法律信息
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3