Merck
86055
Sigma-Aldrich
4-氨基磺酰基丁酸
technical, ≥90% (T)
别名:
3-羧基丙磺酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH2S(=O)2CH2CH2CH2COOH
分子量:
167.18
Beilstein:
8254788
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
等级
technical
方案
≥90% (T)
表单
crystals
反应适用性
reagent type: cross-linking reagent
杂质
≤5% water
mp
~90 °C (dec.)
官能团
carboxylic acid
sulfonamide
SMILES字符串
O=S(N)(CCCC(O)=O)=O
InChI
1S/C4H9NO4S/c5-10(8,9)3-1-2-4(6)7/h1-3H2,(H,6,7)(H2,5,8,9)
InChI key
OMPGKWICGUBROA-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)