Merck
851396
Sigma-Aldrich
半乳聚糖
别名:
聚半乳糖
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
mp
275 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](OC)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O