Merck
850128
Sigma-Aldrich
1-乙酰基-5-硝基二氢吲哚
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H10N2O3
CAS号:
分子量:
206.20
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
98%
表单
crystals
mp
175-176 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(=O)N1CCc2cc(ccc12)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H10N2O3/c1-7(13)11-5-4-8-6-9(12(14)15)2-3-10(8)11/h2-3,6H,4-5H2,1H3
InChI key
OJKKTNFCWMBYMT-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)